주요 문서
AMBH9884C354
Ambeed, Inc.
N-(1-Cyclohexylethyl)cyclopropanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.29
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(1-cyclohexylethyl)cyclopropanamine
Inchi Code
1S/C11H21N/c1-9(12-11-7-8-11)10-5-3-2-4-6-10/h9-12H,2-8H2,1H3
InChI key
ZBZBLHBMSYUBHO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7584-67-0.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)