주요 문서
AMBH9884C2CB
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-(piperidin-1-ylmethyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-bromo-5-(1-piperidinylmethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C11H15BrN2/c12-11-6-10(7-13-8-11)9-14-4-2-1-3-5-14/h6-8H,1-5,9H2
InChI key
ZFVCJTZTBBYGPO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/866327-70-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)