주요 문서
AMBH9884C229
Ambeed, Inc.
7-Methoxyquinolin-8-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
7-methoxyquinolin-8-amine
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-13-8-5-4-7-3-2-6-12-10(7)9(8)11/h2-6H,11H2,1H3
InChI key
FOGHIAFDVVSMOK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/83010-84-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/83010-84-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)