주요 문서
AMBH9884C21B
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.48
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-chloro-4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H13BClNO2/c1-10(2)6-14-11(15-7-10)8-3-4-13-5-9(8)12/h3-5H,6-7H2,1-2H3
InChI key
FZBSYLRGRQBBQS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/915070-52-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/915070-52-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)