주요 문서
AMBH9884C1DA
Ambeed, Inc.
Quinolin-8-ylmethanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
8-quinolinylmethanamine
Inchi Code
1S/C10H10N2/c11-7-9-4-1-3-8-5-2-6-12-10(8)9/h1-6H,7,11H2
InChI key
OPCQDOJDTZBLEJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15402-71-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)