주요 문서
AMBH9884BC97
Ambeed, Inc.
3-Amino-1-phenylpropan-1-one hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.65
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-amino-1-phenylpropan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO.ClH/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,10H2;1H
InChI key
SRKNYRPFYRZTOM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7495-58-1.html
Synonym
3-Amino-1-phenyl-1-propanone Hydrochloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)