주요 문서
AMBH9884BAD9
Ambeed, Inc.
3-Bromo-N-ethylbenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-bromo-N-ethylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c1-2-11-9(12)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
BYCKUGXGVHIJFY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26819-10-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/26819-10-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)