주요 문서
AMBH9884BA2C
Ambeed, Inc.
[[(7-Bromoheptyl)oxy]methyl]benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
285.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(((7-bromoheptyl)oxy)methyl)benzene
Inchi Code
1S/C14H21BrO/c15-11-7-2-1-3-8-12-16-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10H,1-3,7-8,11-13H2
InChI key
BZMIZZYCYWAKIC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/94427-22-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)