주요 문서
AMBH9884B968
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-bromo-4-(chlorosulfonyl)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
327.58
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 3-bromo-4-(chlorosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrClO4S/c1-2-15-9(12)6-3-4-8(7(10)5-6)16(11,13)14/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
ORRSZYNOLXITNI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000932-93-3.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1000932-93-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)