주요 문서
AMBH9884B869
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(4-(6-fluoroquinolin-4-yl)cyclohex-3-en-1-yl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
313.37
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 2-(4-(6-fluoroquinolin-4-yl)cyclohex-3-en-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C19H20FNO2/c1-2-23-19(22)11-13-3-5-14(6-4-13)16-9-10-21-18-8-7-15(20)12-17(16)18/h5,7-10,12-13H,2-4,6,11H2,1H3
InChI key
NLXULBPNNZVONZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1923836-86-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)