주요 문서
AMBH97F116BE
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (1-(4-formylphenyl)cyclopropyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
261.32
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl (1-(4-formylphenyl)cyclopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H19NO3/c1-14(2,3)19-13(18)16-15(8-9-15)12-6-4-11(10-17)5-7-12/h4-7,10H,8-9H2,1-3H3,(H,16,18)
InChI key
PYFQCXADTGZNLP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1951439-73-8.html
Synonym
tert-Butyl N-[1-(4-formylphenyl)cyclopropyl]carbamate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1951439-73-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)