주요 문서
AMBH97F11635
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-hydroxyisonicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.16
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-hydroxyisonicotinate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-2-12-8(11)6-3-4-9-5-7(6)10/h3-5,10H,2H2,1H3
InChI key
XIBQCRQYVCFUFO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18342-97-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)