주요 문서
AMBH97F11602
Ambeed, Inc.
4-Benzoyl-5-methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
278.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-benzoyl-5-methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Inchi Code
1S/C17H14N2O2/c1-12-15(16(20)13-8-4-2-5-9-13)17(21)19(18-12)14-10-6-3-7-11-14/h2-11,18H,1H3
InChI key
KJTRXVXWSSPHRV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4551-69-3.html
Synonym
4-Benzoyl-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)