주요 문서
AMBH97F11571
Ambeed, Inc.
3,4-Dichloro-5-fluoroaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.01
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,4-dichloro-5-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H4Cl2FN/c7-4-1-3(10)2-5(9)6(4)8/h1-2H,10H2
InChI key
GMTOVSOYXUGZCV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35754-38-2.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.ambeed.com/products/35754-38-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)