주요 문서
AMBH97F11450
Ambeed, Inc.
N-(4-Bromophenyl)picolinamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
277.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(4-bromophenyl)-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H9BrN2O/c13-9-4-6-10(7-5-9)15-12(16)11-3-1-2-8-14-11/h1-8H,(H,15,16)
InChI key
RAJKUZRIZUSGKU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14547-73-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)