주요 문서
AMBH97F11430
Ambeed, Inc.
1-(4-Fluorophenyl)cyclohexanecarbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(4-fluorophenyl)cyclohexanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C13H14FN/c14-12-6-4-11(5-7-12)13(10-15)8-2-1-3-9-13/h4-7H,1-3,8-9H2
InChI key
CXHLRVDEACWSNN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71486-43-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/71486-43-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)