주요 문서
AMBH97F112D1
Ambeed, Inc.
NDSB 256-4T
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.35
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(4-tert-butyl-1-pyridiniumyl)-1-propanesulfonate
Inchi Code
1S/C12H19NO3S/c1-12(2,3)11-5-8-13(9-6-11)7-4-10-17(14,15)16/h5-6,8-9H,4,7,10H2,1-3H3
InChI key
QMGYGZCGWOKPGR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/570412-84-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)