주요 문서
AMBH97F112BB
Ambeed, Inc.
3-Benzylpiperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-benzylpiperidine
Inchi Code
1S/C12H17N/c1-2-5-11(6-3-1)9-12-7-4-8-13-10-12/h1-3,5-6,12-13H,4,7-10H2
InChI key
BKDMXVREWXKZLB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13603-25-3.html
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)