주요 문서
AMBH97F11215
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-2-methoxy-5-nitrobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 4-amino-2-methoxy-5-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H10N2O5/c1-15-8-4-6(10)7(11(13)14)3-5(8)9(12)16-2/h3-4H,10H2,1-2H3
InChI key
CUJURECWKNETII-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59338-84-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)