주요 문서
AMBH97F0770D
Ambeed, Inc.
2-Amino-N-cyclohexyl-3-phenylpropanamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
282.81
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexyl-3-phenylpropanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H22N2O.ClH/c16-14(11-12-7-3-1-4-8-12)15(18)17-13-9-5-2-6-10-13;/h1,3-4,7-8,13-14H,2,5-6,9-11,16H2,(H,17,18);1H
InChI key
HRGCKPBUBLMTFI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/68398-23-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)