주요 문서
AMBH97F076FC
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-methylbenzothiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.66
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-chloro-4-methyl-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C8H6ClNS/c1-5-3-2-4-6-7(5)10-8(9)11-6/h2-4H,1H3
InChI key
NYNLRPVNVRAELQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3622-32-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3622-32-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)