주요 문서
AMBH97F07683
Ambeed, Inc.
2,5-Bis(phenylamino)terephthalic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
348.36
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,5-dianilinoterephthalic acid
Inchi Code
1S/C20H16N2O4/c23-19(24)15-12-18(22-14-9-5-2-6-10-14)16(20(25)26)11-17(15)21-13-7-3-1-4-8-13/h1-12,21-22H,(H,23,24)(H,25,26)
InChI key
ZJQZWNLKRBUEKX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10109-95-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)