주요 문서
AMBH97F07664
Ambeed, Inc.
7H-Purine-6,8-diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
7H-purine-6,8-diol
Inchi Code
1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(6-1-7-4)9-5(11)8-2/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
InChI key
BYUOBSUZYQAFJM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13231-00-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)