주요 문서
AMBH97F07439
Ambeed, Inc.
1-Boc-4-(4-Nitrobenzyl)piperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
321.38
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-nitrobenzyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H23N3O4/c1-16(2,3)23-15(20)18-10-8-17(9-11-18)12-13-4-6-14(7-5-13)19(21)22/h4-7H,8-12H2,1-3H3
InChI key
XWWBHMXIEAVTGS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/130636-61-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/130636-61-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)