주요 문서
AMBH97F07219
Ambeed, Inc.
N-(4-(Naphthalen-1-yl)phenyl)-[1,1'-biphenyl]-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
371.48
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(4-(naphthalen-1-yl)phenyl)-[1,1'-biphenyl]-4-amine
Inchi Code
1S/C28H21N/c1-2-7-21(8-3-1)22-13-17-25(18-14-22)29-26-19-15-24(16-20-26)28-12-6-10-23-9-4-5-11-27(23)28/h1-20,29H
InChI key
DOTSEUKJBPAPGG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/897921-59-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/897921-59-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)