주요 문서
AMBH97F07167
Ambeed, Inc.
(Z)-2,2,2-Trifluoro-N'-(piperazin-2-ylidene)acetohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N'-[(2Z)-2-piperazinylidene]acetohydrazide
Inchi Code
1S/C6H9F3N4O/c7-6(8,9)5(14)13-12-4-3-10-1-2-11-4/h3,10-12H,1-2H2,(H,13,14)
InChI key
PCXRVFRXIQTPCF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/849832-73-1.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)