주요 문서
AMBH97F070C3
Ambeed, Inc.
(6-Phenylnaphthalen-2-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(6-phenylnaphthalen-2-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C16H13BO2/c18-17(19)16-9-8-14-10-13(6-7-15(14)11-16)12-4-2-1-3-5-12/h1-11,18-19H
InChI key
XDKCHGWZDWHBQO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/876442-90-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)