주요 문서
AMBH97F06FAA
Ambeed, Inc.
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-methoxy-6-(trifluoromethyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C8H8F3NO/c1-13-6-4-2-3-5(7(6)12)8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
InChI key
GSJOHUUGUAFHKG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/133863-87-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)