주요 문서
AMBH97F06CB7
Ambeed, Inc.
N1-(2-(4-(2-Aminoethyl)piperazin-1-yl)ethyl)ethane-1,2-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.34
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N~1~-{2-[4-(2-aminoethyl)-1-piperazinyl]ethyl}-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C10H25N5/c11-1-3-13-4-6-15-9-7-14(5-2-12)8-10-15/h13H,1-12H2
InChI key
CXNQJNPKMZRHBC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31295-54-2.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)