주요 문서
AMBH97F06C71
Ambeed, Inc.
2,3-Dichloropyrido[3,4-b]pyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.03
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,3-dichloropyrido[3,4-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C7H3Cl2N3/c8-6-7(9)12-5-3-10-2-1-4(5)11-6/h1-3H
InChI key
GZTHKSLJDQQAGP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35251-99-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)