주요 문서
AMBH97F068FD
Ambeed, Inc.
8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.34
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
8-benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Inchi Code
1S/C15H20N2O/c18-14-10-15(12-16-14)6-8-17(9-7-15)11-13-4-2-1-3-5-13/h1-5H,6-12H2,(H,16,18)
InChI key
OHUKTYVHYSBFFY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/154495-69-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)