주요 문서
AMBH97F0670B
Ambeed, Inc.
4-(6-Chloropyrimidin-4-yl)morpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.64
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(6-chloro-4-pyrimidinyl)morpholine
Inchi Code
1S/C8H10ClN3O/c9-7-5-8(11-6-10-7)12-1-3-13-4-2-12/h5-6H,1-4H2
InChI key
CFOBQJWOZVMWBR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22177-92-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)