주요 문서
AMBH97F066E7
Ambeed, Inc.
6,7-DIMETHOXY-3,4-DIHYDRO-2H-ISOQUINOLIN
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1(2H)-isoquinolinone
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-14-9-5-7-3-4-12-11(13)8(7)6-10(9)15-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
MQKFSXLBPPCAGR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/493-49-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)