주요 문서
AMBH97F066B6
Ambeed, Inc.
4,7-Dibromo-5,6-bis(octyloxy)benzo[c][1,2,5]thiadiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
550.4
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4,7-dibromo-5,6-bis(octyloxy)benzo[c][1,2,5]thiadiazole
Inchi Code
1S/C22H34Br2N2O2S/c1-3-5-7-9-11-13-15-27-21-17(23)19-20(26-29-25-19)18(24)22(21)28-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI key
VGCVJZVDAAWTFC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1192352-08-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1192352-08-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)