주요 문서
AMBH97F05B2A
Ambeed, Inc.
5-Bromo-N-cyclopropylpyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.08
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-N-cyclopropyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C8H9BrN2/c9-6-1-4-8(10-5-6)11-7-2-3-7/h1,4-5,7H,2-3H2,(H,10,11)
InChI key
ITKZPCOJFUVIQO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885266-96-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)