주요 문서
AMBH97F05B21
Ambeed, Inc.
2-Methoxy-4,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.7
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-methoxy-4,5-dimethylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H11ClO3S/c1-6-4-8(13-3)9(5-7(6)2)14(10,11)12/h4-5H,1-3H3
InChI key
FQEJULWDCYVGCA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90416-52-7.html
Synonym
2-Methoxy-4,5-dimethylbenzenesulfonyl chloride
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)