주요 문서
AMBH97F04C7C
Ambeed, Inc.
6-Chlorobenzothiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.65
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-chlorobenzo[b]thiophene
Inchi Code
1S/C8H5ClS/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5H
InChI key
APAMKXUATGRDBB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66490-20-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)