주요 문서
AMBH97F04BF9
Ambeed, Inc.
6-Carbamoylquinoline-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-carbamoylquinoline-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O3/c12-10(14)6-1-2-9-7(3-6)4-8(5-13-9)11(15)16/h1-5H,(H2,12,14)(H,15,16)
InChI key
CLZDNVPHNCYLNY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1403746-66-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)