주요 문서
AMBH97F04AC0
Ambeed, Inc.
2-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c1-9-10(12(14)15)5-4-6-11(9)13-7-2-3-8-13/h2-8H,1H3,(H,14,15)
InChI key
TVJDAMBKDKJGKD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/83140-96-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)