주요 문서
AMBH97F04522
Ambeed, Inc.
9-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
9-methyl-9H-beta-carboline
Inchi Code
1S/C12H10N2/c1-14-11-5-3-2-4-9(11)10-6-7-13-8-12(10)14/h2-8H,1H3
InChI key
MABOIYXDALNSES-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2521-07-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)