주요 문서
AMBH97F044AE
Ambeed, Inc.
5-Iodo-2,3,3-trimethyl-3H-indole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
285.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-iodo-3,3-dimethyl-2-methyleneindoline
Inchi Code
1S/C11H12IN/c1-7-11(2,3)9-6-8(12)4-5-10(9)13-7/h4-6,13H,1H2,2-3H3
InChI key
CODPEVDKGLBJOV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54136-25-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)