주요 문서
AMBH97F0439A
Ambeed, Inc.
(3,4-Diaminophenyl)dimethylphosphine oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.18
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(3,4-diaminophenyl)dimethylphosphine oxide
Inchi Code
1S/C8H13N2OP/c1-12(2,11)6-3-4-7(9)8(10)5-6/h3-5H,9-10H2,1-2H3
InChI key
ODFZZNNWKPXBOY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2305255-12-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2305255-12-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)