주요 문서
AMBH97F042F6
Ambeed, Inc.
(3-(Dibenzo[b,d]furan-4-yl)phenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
288.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(3-(dibenzo[b,d]furan-4-yl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C18H13BO3/c20-19(21)13-6-3-5-12(11-13)14-8-4-9-16-15-7-1-2-10-17(15)22-18(14)16/h1-11,20-21H
InChI key
NFFQEUGCDMASSS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1271726-52-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)