주요 문서
AMBH97F04252
Ambeed, Inc.
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.58
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2-methoxyethoxy)acetyl chloride
Inchi Code
1S/C5H9ClO3/c1-8-2-3-9-4-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
OZJZCCMIOZPPIT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16024-55-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)