주요 문서
AMBH97F04218
Ambeed, Inc.
4-Hydroxyphenyl methacrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-hydroxyphenyl 2-methylacrylate
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-7(2)10(12)13-9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6,11H,1H2,2H3
InChI key
PJMXUSNWBKGQEZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31480-93-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)