주요 문서
AMBH97F040B3
Ambeed, Inc.
2,5-Di-1H -imidazol-1-yl-1,4-benzenedicarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
298.26
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,5-di(1H-imidazol-1-yl)terephthalic acid
Inchi Code
1S/C14H10N4O4/c19-13(20)9-6-12(18-4-2-16-8-18)10(14(21)22)5-11(9)17-3-1-15-7-17/h1-8H,(H,19,20)(H,21,22)
InChI key
VJXCLSZDBWNUJU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1942879-46-0.html
Synonym
2,5-di(1H-imidazol-1-yl)terephthalic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)