주요 문서
AMBH97F040A4
Ambeed, Inc.
9-Bromo-10-(3-(naphthalen-2-yl)phenyl)anthracene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
459.38
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
9-bromo-10-(3-(naphthalen-2-yl)phenyl)anthracene
Inchi Code
1S/C30H19Br/c31-30-27-14-5-3-12-25(27)29(26-13-4-6-15-28(26)30)24-11-7-10-22(19-24)23-17-16-20-8-1-2-9-21(20)18-23/h1-19H
InChI key
XFKJCQNYVLAQMP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/944801-33-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/944801-33-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)