주요 문서
AMBH97F03F1D
Ambeed, Inc.
6-Bromo-8-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.05
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-bromo-8-fluoroisoquinolin-1-ol
Inchi Code
1S/C9H5BrFNO/c10-6-3-5-1-2-12-9(13)8(5)7(11)4-6/h1-4H,(H,12,13)
InChI key
KMHGAFPTESOYIQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1803606-88-3.html
Synonym
6-Bromo-8-fluoroisoquinolin-1(2H)-one
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1803606-88-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)