주요 문서
AMBH97F03E65
Ambeed, Inc.
4,4,5,5-Tetramethyl-2-propyl-1,3,2-dioxaborolane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.06
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4,4,5,5-tetramethyl-2-propyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C9H19BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h6-7H2,1-5H3
InChI key
BTSWCGATJFXUHR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67562-19-0.html
픽토그램
Flame
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)