주요 문서
AMBH97BA134E
Ambeed, Inc.
m-PEG7-Amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
339.43
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,5,8,11,14,17,20-heptaoxadocosan-22-amine
Inchi Code
1S/C15H33NO7/c1-17-4-5-19-8-9-21-12-13-23-15-14-22-11-10-20-7-6-18-3-2-16/h2-16H2,1H3
InChI key
IQQSLHPGFFGOJW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/170572-38-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/170572-38-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)